Learn More
Elma™ Insert Covers
Insert cover contains two rubber rings and is designed for hanging cleaning cups or glasses in the cleaning basket.
51.25€ - 92.25€
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17881357
|
Elma™
1110262 |
30/40 |
51.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17831297
|
Elma™
1110261 |
60 |
61.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17861297
|
Elma™
1111906 |
80 |
92.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17811367
|
Elma™
1111909 |
100/120 |
61.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17831347
|
Elma™
1111921 |
180 |
82.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17891357
|
Elma™
1110260 |
150/180/300 |
61.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Elma ultrasonic units can be operated with or without a cover
- For more efficient operation, Elma offers various insert covers made of robust and easy-to-clean stainless steel
- Covers make it possible to clean objects made of different materials simultaneously – but separately
- If used correctly, all Elma inserts will help to prevent damage to the ultrasonic tank and thus extend the service life of the ultrasonic cleaner
- Allows cleaning with aggressive fluids
- Prolongs the service life of the unit
Spécification
Lid |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Elma™ Insert Covers