Learn More
Miele Professional™ Insert
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x I) : 429 x 224 mm
Description
- Avec perforations 7 x 7 mm
- Pour une utilisation dans le panier supérieur et inférieur
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
| Profondeur (métrique) | 429 mm |