Learn More
Miele Professional™ Insert
Insérez E 969 pour tenir différents ustensiles
Marque: Miele Professional™ 5746240
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 2.24000kg
Description
- Plaque perforée 7 x 7 x 3 mm
- Convient à E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 avec E 945
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
533 mm | |
363 mm |
Insert / module pour béchers | |
Cabines de lavage, laboratoire | |
122 mm |