Learn More
Greiner Bio-One Récipient conique de reproduction des insectes (drosophiles)
Parfaitement adapté à la culture de Drosophila melanogaster.
147.00€ - 353.00€
Spécification
Forme du fond | Conique |
---|---|
Matériau | Polystyrene |
Type | Drosophila Breeding Container |
À utiliser avec (application) | Culture de Drosophila melanogaster |
Code produit | Marque | Matériau | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10517381
|
Greiner Bio-One
199101 |
Polystyrene | 16 mL | N/A | |||||
13067683
|
Greiner Bio-One
205101 |
PS | 28 ml |
353.00€
1500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10160331
|
Greiner Bio-One
217101 |
PS | 68 mL |
323.00€
605 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La partie inférieure du récipient est en PS ou en PP.
- Compatible avec le bouchon en céaprène perméable aux gaz, fabriqué en matériau hydrofuge
Spécification
Conique | |
Polystyrene | |
Drosophila Breeding Container | |
Culture de Drosophila melanogaster |