Learn More
Greiner Bio-One Récipient conique pour la reproduction d’insectes (Drosophila)
Click to view available options
Matériau:
PS
Polystyrène
Capacité (métrique):
16 ml
28 ml
68 mL
Conditionnement:
605 pièces
Description
- Partie inférieure du récipient en polystyrène ou en polypropylène
- Compatible avec un bouchon en céaprène perméable au gaz fabriqué en matériau hydrofuge
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Conique |
| Capacité (métrique) | 68 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 36 mm |
| À utiliser avec (application) | Culture de Drosophila melanogaster |
| Hauteur (métrique) | 82 mm |
| Matériau | PS |
| Type | Récipient de reproduction pour Drosophila |