Learn More
Inosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Inosine |
| Absorbance | 1.65 to 1.77 (A250/A260), 0.22 to 0.26 (A280/A260) |
| Point de fusion | 212°C to 213°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 1% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 31, 25 |
| Afficher plus |