Learn More
Inosine 5’-monophosphate sel disodique, ≥98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11328889 Tous les produits MP Biomedicals Produits
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
Identifiants chimiques
CAS 4691-65-0
Formule moléculaire C10H11N4Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 392.17
Numéro MDL MFCD00036201,MFCD00036201
Clé InChI AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonyme disodium 5'-inosinate
CID PubChem 123134061
Nom IUPAC disodium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]méthyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Inosine 5'-monophophate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 392.2
Forme physique Poudre cristalline
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Inosine 5’-monophosphate sel disodique, ≥98 %, MP Biomedicals™ >