Learn More
WTW™ Kit d’instruments de mesure sur paillasse multiparamètres InoLab™ Multi 9620 IDS
GREENER_CHOICE
Utilisez cet appareil de mesure sur paillasse pour la mesure simultanée avec deux canaux de mesure indépendants. Le kit d’instruments de mesure sur paillasse multiparamètres WTW™ InoLab™ Multi 9620 IDS est sans fil, prêt à l’emploi, et offre une lecture sans fatigue sur un écran couleur brillant.
Marque:  WTW™ 1FD56C
3171.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15562016
  • 3270.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dispositif numérique multiparamètre hautes performances avec deux entrées pour le pH, l’ISE, la conductivité et l’oxygène dissous et des fonctions BLP complètes
  • Comprend des capteurs DS : électrode de pH IDS numérique SenTix™ 980, tampon 4, 7 et 10,01, 3 mol/l de KCl, cellule de conductivité IDS numérique TetraCon™ 925, 0,01 mol/l de KCl, étalon de conductivité
  • Instrument de mesure hautes performances moderne multiparamètre avec deux canaux de mesure galvanisés, pH / mV, ISE (y compris les méthodes incrémentielles), mesure de la conductivité et de l’oxygène
  • Avec un grand écran 16:9 graphique couleur sous un écran de protection en verre hygiénique et un clavier antibactérien à utiliser, même dans les zones critiques
  • Utilisez les nouveaux modules sans fil avec les nouveaux capteurs à tête de fiche IDS, soyez indépendants des câbles et effectuez vos mesures commodément, par exemple, sous les hottes de laboratoire ou les bancs à flux laminaire
  • Le boîtier inférieur en coulée de zinc massif renforce la sécurité contre les interférences et assure un support sûr et stable sur la paillasse de laboratoire
  • Deux interfaces USB pour communiquer avec l’ordinateur, l’imprimante ou la clé USB permettent le transfert de toutes les données
  • Une administration utilisateur activateur élargit la documentation BPL automatique par une sécurité et une traçabilité supplémentaires
Adaptateur intégrable disponible pour électrodes de pH / ORP / ISE classiques. La portée de la livraison comprend l’importateur Multilab™ qui capture les données via Excel™ ainsi que l’utilisateur Multilab™ (administration des utilisateurs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1
1 à 5
Graphique couleur LCD
Alimentation universelle 100 à 240 V, 50/60 Hz
Toutes mesures sauf le potentiel d’oxydoréduction
2 à 7 (nécessite un adaptateur)
2
Manuel 500/10000 automatique
Appareil de mesure de paillasse multiparamètre
Nom du produit
WTW™ Kit d’instruments de mesure sur paillasse multiparamètres InoLab™ Multi 9620 IDS > Kit d’instruments de mesure sur paillasse multiparamètres InoLab Multi 9620 IDS