Learn More
WTW™ pH-mètre de paillasse inoLab™ 7110
Un pH-mètre de laboratoire simple et facile à utiliser pour les mesures de routine avec des résultats de mesure reproductibles et une précision accrue.
Marque: WTW™ 1AA114
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Résultats de mesure reproductibles par reconnaissance automatique des valeurs stables
- Fonctionnement sécurisé : les fonctions automatisées réduisent le nombre de clés
- Précision de mesure accrue grâce à la minuterie d’étalonnage avec des rappels périodiques pour l’étalonnage
- Convient parfaitement aux mesures de routine en laboratoire, où la documentation automatique n’est pas une priorité
- Surface lisse et facile à nettoyer
- Disponible en un seul instrument de mesure, en tant qu’ensemble avec une électrode standard avec capteur T intégré, ou en tant qu’ensemble avec une électrode de précision
Spécification
±0,005, ±0,01 | |
±0,3, ±1 | |
Prise DIN, alimentation universelle, bras d’électrode et manuel de fonctionnement, alimentation universelle, bras d’électrode et manuel de fonctionnement, électrode de pH 3 en 1 SenTix™ 81, tampons, 3 mol/l de KCl, câble | |
-2 à 20 | |
±1 200, ±0,3 | |
1 à 3 | |
CE, cETLUS | |
3 ans | |
Automatique | |
DIN ou BNC / 4 mm de fiche banane | |
240 mm | |
80 mm |
Mémoire d’étalonnage de l’enregistrement actuel | |
±0,1K | |
Idéal pour les mesures de routine dans le laboratoire où la documentation automatique n’est pas prioritaire et pour le fonctionnement CA et en batterie | |
-2 à 20 ±0,01, -2 à 19,999 ±0,005 | |
±(1 200,0 ±0,3 mV) | |
LCD | |
1 kg | |
Adaptateur secteur ou quatre piles AA | |
-5°C à +105°C | |
PH-mètre de paillasse | |
190 mm |