Learn More
WTW™ pH-mètre de paillasse inoLab™ 7110
Un pH-mètre de laboratoire simple et facile à utiliser pour les mesures de routine avec des résultats de mesure reproductibles et une précision accrue.
Marque: WTW™ 1AA112
929.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résultats de mesure reproductibles par reconnaissance automatique des valeurs stables
- Fonctionnement sécurisé : les fonctions automatisées réduisent le nombre de clés
- Précision de mesure accrue grâce à la minuterie d’étalonnage avec des rappels périodiques pour l’étalonnage
- Convient parfaitement aux mesures de routine en laboratoire, où la documentation automatique n’est pas une priorité
- Surface lisse et facile à nettoyer
- Disponible en un seul instrument de mesure, en tant qu’ensemble avec une électrode standard avec capteur T intégré, ou en tant qu’ensemble avec une électrode de précision
Spécification
Prise DIN, alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, électrode pH combinée SenTix™ 42/41, tampon 4, 7 et 10,01, tampon KCl 3 mol/L, tampons techniques WTW, tampons DIN/NIST | |
±0,3, ±1,0 | |
Mémoire d’étalonnage de l’enregistrement actuel | |
-2 à 20 | |
±1 200, ±0,3 | |
1 à 3 | |
CE, cETLUS | |
3 ans | |
Automatique | |
DIN ou BNC / 4 mm de fiche banane | |
2500 heures | |
190 mm |
±0,1K | |
±0,005, ±0,01 | |
Idéal pour les mesures de routine dans le laboratoire où la documentation automatique n’est pas prioritaire et pour le fonctionnement CA et en batterie | |
-2 à 20 ±0,01, -2 à 19,999 ±0,005 | |
±(1 200,0 ±0,3 mV) | |
LCD | |
1 kg | |
Quatre piles AA 1,5 V ou quatre piles NiMH 1,2 V | |
-5°C à +105°C | |
PH-mètre de paillasse | |
240 mm | |
80 mm |