Learn More
Copan Italia™ Aiguille d’inoculation dans une pochette médicale à décoller
Marque: Copan Italia™ 176CS20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Ensemenceur plastique usage unique• Emballage en sachet pelable papier/plastique refermable ou sachet zippé
• Inoculateur flexible pour géloses fragiles
• Stérile rayons gamma
• Vaccinostyle
Spécification
Oui | |
Violet | |
4000/paquet |
20 cm | |
Aiguille d’inoculation | |
Oui |