Learn More
BRAND™ Anse d’inoculation avec aiguille
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume:
1 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Pour l’inoculation des milieux nutritifs
- Disponible avec une anse à une extrémité et une aiguille à l’autre
- Une grande flexibilité permet un repiquage doux sans endommager la surface nutritive
- Stérilisée aux rayons γ
Spécification
Spécification
| Volume | 1 μl |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérilisée aux rayons γ |
| Couleur | Jaune |
| Comprend | Aiguille |
| À utiliser avec (application) | Pour l’inoculation des milieux nutritifs |