Learn More
Greiner Bio-One Aiguilles et anses d’inoculation jetables
Fabriqués en PS pour une solidité et une flexibilité garanties. Les anses d’inoculation jetables Greiner Bio-One™ facilitent la collecte et l’inoculation
Marque:  Greiner Bio-One 731161
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.49300kg
Code produit. 10217591
  • 420.02€ / 600 pièces
En stock
Description
  • Les aiguilles sont idéales pour le prélèvement de colonies simples ; les anses sont idéales pour le prélèvement de volumes de culture désignés
  • Conditionnement individuel ou en vrac
  • Hydrophobe
  • Plage de températures : –20 à +60°C 
  • Stérilisation par irradiation
  • Exclusivement destinés à un usage unique
Spécification
Spécification
Oui
Polystyrène
1 μl
Anse d’inoculation
Stérile
200 mm
Blanc
Emballage individuel