Learn More
Copan Italia™ Anse d’inoculation
Marque:  Copan Italia™ 178CS01
Code produit. 11716538
  • 195.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ensemenceur plastique usage unique
• Emballage en sachet pelable papier/plastique refermable ou sachet zippé
• Inoculateur flexible pour géloses fragiles
• Stérile rayons gamma
• Inoculateur
Spécification
Spécification
Oui
1 μl
Anse d’inoculation
500 Paquet