Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en T
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les étaleurs d’inoculation en forme de T Gosselin™ sont en PS.
Marque: Gosselin™ ETAT-01
134.01 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.25100kg
Description
- Plus de précision
- Produit stérile et jetable
- Conditionnés en sachets à glissière inviolables
Spécification
Oui | |
En T | |
500/boîte |
Stérile | |
Vert | |
148 mm |