Learn More
Heathrow Scientific™ Aiguille / Anses d’inoculation
GREENER_CHOICE
Permettent d’étaler ou de prélever des colonies et des cultures sans contamination
Marque:  Heathrow Scientific™ HS81121C
Code produit. 16300786
  • 72.20€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisez l’extrémité des anses pour ensemencer uniformément une surface de gel
  • Utilisez l’extrémité de l’aiguille pour éliminer les colonies
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
  • Stérile
  • Jetable
Spécification
Spécification
Oui
7,9 in
Polypropylène flexible
Standard
Aiguille et anse
Non
0,4 cm
10 μl
20 cm
Stérile
Bleu
Sachet en plastique
0,2 in
Étalement, prélèvement et transfert de colonies ou de cultures