Learn More
VACUUBRAND™ Séparateur d’entrée AK avec flacon à fond rond, 500 ml
Un accessoire à utiliser avec les pompes VACUU·PURE™
Marque: VACUUBRAND™ 20751802
489.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
500 mL | |
VACUU·PURE™ 10 C | |
Flacon à fond rond | |
Ballon d’entrée AK |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13