Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Solids
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC IP67
Multibroche
S7
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Viandes
- Fromage
- Poissons et fruits de mer
- Pâte
- Lait et crème
- Beurre, yaourt, crème glacée
- Fruits et légumes
- Plats préparés
- Échantillons de denrées alimentaires solides et semi-solides
Accessoires & Entretien
- Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Specifications
Specifications
| Description | Électrode de pH InLab Solids Pro-ISM |
| Types de connecteurs | Multibroche |
| Jonction | Ouverte |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 1 à 11 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) |
| Type de solution de remplissage | Polymère Xerolyt Extra |
| À utiliser avec (application) | Mesurez des échantillons avec un extérieur résistant, la pointe en forme de lance a été conçue pour percer facilement les fruits, le fromage, la viande, etc. |
| À utiliser avec (équipement) | Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction