Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Reach Series
La série InLab Reach permet de mesurer les échantillons les plus difficiles à atteindre. Les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Reach Mettler Toledo avec des tiges longues et robustes permettent de mesurer le pH dans des récipients très profonds ou étroits.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30248120
344.43 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15569601
  • 390.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
  • Réacteur pilote
  • Cuve et baril
  • Grands échantillons
  • Récipients profonds
Accessoires & entretien
  • Jonction en céramique
  • Membrane en verre HA
  • KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrode de pH InLab Reach 425
céramique
0 à 14
Mesure précise dans un large éventail de types d’échantillons
3mol/L de KCl
InLab™ Reach 425
0°C à 100°C
12 mm
S7
Verre
Électrode combinée
S7 à BNC (30281915)
Verre HA
Solution de stockage InLab
425 mm