Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Reach Series
La série InLab Reach permet de mesurer les échantillons les plus difficiles à atteindre. Les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Reach Mettler Toledo avec des tiges longues et robustes permettent de mesurer le pH dans des récipients très profonds ou étroits.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30244733
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Réacteur pilote
- Cuve et baril
- Grands échantillons
- Récipients profonds
Accessoires & entretien
- Jonction en céramique
- Membrane en verre HA
- KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Spécification
Électrode de pH InLab Reach 225 | |
céramique | |
0 à 14 | |
Mesure précise dans un large éventail de types d’échantillons | |
3mol/L de KCl | |
InLab™ Reach 225 | |
0°C à 100°C | |
12 mm |
S7 | |
Verre | |
Électrode combinée | |
S7 à BNC (30281915) | |
Verre HA | |
Solution de stockage InLab | |
225 mm |