Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC série Power InLab™
Avec électrolyte polymère. L’électrode combinée pH et pH / ATC de la série Power InLab Mettler Toledo est une électrode haute performance dotée d’un système de référence SteadyForce™ qui garantit la décharge de l’électrolyte.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344211
733.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Acides corrosifs et bases
- Échantillons riches en protéines
- Produits laitiers
- Valeurs de pH élevées
- Haute température
- Échantillons d’obstruction de jonction
- Dispersions polymériques
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
- Non rechargeable - pas d’électrolyte supplémentaire requis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Électrode de pH InLab Power Pro-ISM | |
céramique | |
0 à 12 | |
Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | |
Multibroche vers BNC/RCA (30281896) | |
Verre A41 | |
NTC 30 kω | |
32° à 266°F | |
6,7 in | |
0,47 in |
Multibroche | |
Verre | |
0°C à 130°C | |
Gel DPA | |
SteadyForce | |
Inlab™ Power Pro-ISM | |
3 mol/L de KCl | |
0 à 130°C | |
170 mm | |
12 mm |