Learn More
Mettler Toledo™ Capteur d’oxygène dissous InLab OptiOx™
Conçu pour les environnements difficiles. Le capteur d’oxygène dissous InLab OptiOx™ Mettler Toledo™ est un capteur optique d’oxygène dissous avec sonde de température intégrée et bouchons de capteur faciles à remplacer. La conception robuste et facile à manipuler utilise la technologie RDO et convient parfaitement à une large gamme d’applications.
Marque: Mettler Toledo™ 51344623
Description
Le système de mesure optique OptiOx™ détermine facilement l’oxygène dissous à partir de la technologie RDO (oxygène dissous robuste) fiable. Ce système portable de conception ergonomique et robuste est parfaitement équipé pour une utilisation en laboratoire (par exemple en surveillance de qualité) ou, lorsqu’il est équipé d’une protection, dans des environnements de terrain difficiles.
- Résultats stables, réponse rapide : OptiOx est rapide, précis et produit des résultats hautement reproductibles car il ne consomme pas chimiquement d’oxygène, agiter l’échantillon est inutile
- Immédiatement prêt à l’emploi : Le système ne nécessite pas de temps de polarisation avant la mesure et nécessite rarement un étalonnage
- Manipulation facile, aucun entretien : La mesure optique ne nécessite aucune membrane ni solution électrolytique ; l’ensemble du système est étanche et étanche aux poussières (IP67)
- Bouchon de capteur remplaçable : Fournit des résultats fiables pour une année entière ; lorsque le système indique la nécessité d’un changement, il suffit d’enlever l’ancien bouchon et d’en installer un nouveau
- Dispositif de protection durable : Un dispositif en acier inox offre une protection optimale dans les environnements exigeants et sert de poids pour des emplacements de mesure plus profonds
- Adaptateur de demande biochimique en oxygène (DBO) : cet adaptateur spécial permet une mesure rapide et facile dans tous les types actuels de flacons DBO
- Toujours à la bonne température : La sonde de température intégrée garantit une mesure avec une compensation de température adaptée
Spécification
Capteur d’oxygène dissous InLab OptiOx-10m | |
Oxygène dissous (optique) | |
0 à 500 % | |
Certifié CE, ISO 9001 | |
16 mm | |
Sonde de température : NTC 30 kΩ |
10,00 m | |
Mini-LTW (IP67) | |
0°C à 50°C | |
Sonde de capteur, bouchon de capteur, adaptateur DBO, protection, câble fixe | |
65 mm (arbre) | |
0–50 mg/l |