Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Expert Series
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343103
309.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue.Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Se compose d’un arbre en plastique PEEK pour les environnements difficiles et ne nécessite aucun entretien
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Laboratoire
- Boissons
- Eaux usées
- MES
- Environnement
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
- Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Fiche banane DIN 19262, 4 mm | |
PEEK | |
0°C à 100°C | |
Polymère Xerolyt | |
pH-mètre | |
Verre en U | |
PT1000 | |
FRISCOLYT-B | |
0 à 100°C | |
47 po | |
1,2m | |
12 mm |
Double | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée avec sonde de température intégrée Pt1000 | |
Émulsions, suspensions, eau d’effluent et solutions contenant des protéines et des sulfures | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert DIN | |
<20°s. | |
0° à 212°F | |
4,7 in | |
120 mm | |
0,47 in |