Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Expert Series
Code produit. 10594925 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC / RCA, RCA
Fiche banane DIN 19262, 4 mm, 4 mm Banana Plug
Multibroche
S7
Comprend:
Pt1000 Temperature Probe
Sonde de température
Sonde de température (NTC30)
Sonde de température ISM
Électrode seule
Longueur (métrique) du câble:
1,2 m
1,2m
1,8m
1.2 m
10 m
2 m
Pas de câble
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10594925
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une électrode de pH combinée avec un arbre en plastique PEEK pour une durabilité chimique et mécanique et un câble fixe. Conçu pour tout un éventail d’applications.
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Se compose d’un arbre en plastique PEEK pour les environnements difficiles et ne nécessite aucun entretien
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
  • Laboratoire
  • Boissons
  • Eaux usées
  • MES
  • Environnement
  • Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
  • Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC/RCA IP67, RCA IP67
Jonction Ouvert
Matériau PEEK
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management)
Type de solution de remplissage Polymère Xerolyt
À utiliser avec (application) Pour environnements difficiles, tels que les zones extérieures proches des processeurs
À utiliser avec (équipement) Câble fixe au capteur
Comprend Sonde de température ISM
Référence interne ARGENTHAL
Membrane Verre en U
Modèle InLab™ Expert Go-ISM (10 m)
Sonde NTC 30 kilohms
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (impériale) du câble 32,8 ft
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 10 m
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm