Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Expert Series
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC / RCA, RCA
Fiche banane DIN 19262, 4 mm, 4 mm Banana Plug
Multibroche
S7
Comprend:
Pt1000 Temperature Probe
Sonde de température
Sonde de température (NTC30)
Sonde de température ISM
Électrode seule
Longueur (métrique) du câble:
1,2 m
1,2m
1,8m
1.2 m
10 m
2 m
Pas de câble
Conditionnement:
1 pièce
Description
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Se compose d’un arbre en plastique PEEK pour les environnements difficiles et ne nécessite aucun entretien
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Laboratoire
- Boissons
- Eaux usées
- MES
- Environnement
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
- Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
- À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Il est recommandé de l’utiliser avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7 |
| Jonction | Double |
| Matériau | PEEK |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrode pH combinée |
| Type de solution de remplissage | Polymère Xerolyt |
| À utiliser avec (application) | Émulsions, suspensions, eau d’effluent et solutions contenant des protéines et des sulfures |
| À utiliser avec (équipement) | S7 à BNC (30281915) |
| Comprend | Électrode seule |
| Afficher plus |