Learn More
Miele Professional™ Buses d’injecteur
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
Modèle:
E 351
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 x 110 mm (dia. x L)
2,5 x 90 mm (dia. x L)
4 x 140 mm (dia. x L)
4 x 160 mm (dia. x L)
4 x 180 mm (dia. x L)
6 x 240 mm (dia. x L)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient aux unités d’injecteurs mobiles standard et aux paniers à injection
- Convient à la mesure des flacons et des tubes à essai, par exemple
Spécification
Spécification
| Type de produit | Buse d’injection |
| Modèle | ID 240 |
| Comprend | Support plastique |
| Dimensions (Dia. x H) | 6 x 240 mm (dia. x L) |
| Quantité | 1 de chaque |