Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Marque: Smeg™ LPM20/20
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
- Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
- Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Acier inoxydable | |
Laveurs de verrerie de laboratoire | |
1 de chaque |
20 articles à col étroit, plus 20 pipettes | |
Sans raccordement au système de séchage |