Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Marque: Smeg™ LM20
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 6.20000kg
Description
- À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
- Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
- Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Acier inoxydable | |
20 articles | |
Chariot à injection avec un seul niveau de pulvérisation / d’injection | |
Laveurs de verrerie de laboratoire | |
1 de chaque |
Chariot à injection | |
Panier de lavage universel 20 positions en acier inox pour flacons avec 20 buses | |
Le lavage de la verrerie à col étroit jusqu’à 19,7 po / 500 mm de hauteur peut se faire en même temps que | |
20 buses, sans raccordement au système de séchage |