Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Marque:  Smeg™ LM40SDS
Code produit. 11945614
  • 2120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
  • Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
  • Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Lavage des objets en verre à col étroit d’une hauteur maximale de 225 mm
40 buses U4140, raccordement au système de séchage
40 articles
Laveurs de verrerie de laboratoire