Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Marque: Smeg™ LM40S
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
- Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
- Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Acier inoxydable | |
40 articles | |
Chariot à injection avec deux niveaux de pulvérisation / injection | |
Laveurs de verrerie de laboratoire | |
1 de chaque |
Chariot à injection | |
Niveau inférieur avec pulvérisateurs rotatifs pour accueillir différents supports (béchers, tubes à essai, flacons) et niveau supérieur avec chariot à injection 40 positions | |
Lavage simultané des récipients à col étroit et autres types d’objets en verre | |
40 buses U4140, sans raccordement au système de séchage |