Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Marque: Smeg™ LM20DS
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
- Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
- Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Acier inoxydable | |
20 articles | |
Chariot à injection avec un seul niveau de pulvérisation / d’injection | |
Laveurs de verrerie | |
1 de chaque |
Chariot à injection | |
Panier de lavage universel 20 positions en acier inox pour flacons avec 20 buses et raccordement au système de séchage. La moitié du panier est disponible pour différents articles de verrerie adaptés à un ½ panier accessoire. | |
Convient au lavage et au séchage de la verrerie à col étroit jusqu’à 19,3 po / 490 mm de hauteur. | |
20 buses, raccordement au système de séchage |