Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Marque: Smeg™ LM40DS
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 5.40000kg
Description
- À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
- Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
- Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Acier inoxydable | |
40 articles | |
Chariot à injection avec un niveau d’injection | |
Laveurs de verrerie de laboratoire | |
1 de chaque |
Chariot à injection | |
Capacité de 40 articles | |
Lavage des objets en verre à col étroit d’une hauteur maximale de 490 mm | |
40 buses, raccordement au système de séchage |