Learn More
Thermo Scientific™ Insert GC LinerGOLD™
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque: Thermo Scientific™ 45350032-UI
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
- une précision et sensibilité accrues dans l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles dans l’analyse ;
- des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
- une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats de revêtement en revêtement ;
- un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
Spécification
Insert à débit non divisé LinerGOLD | |
Insert à débit non divisé | |
105 mm | |
8 mm |
Aucun | |
5 | |
3 mm | |
Instruments TRACE Ultra et FOCUS TRACE |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.