Learn More
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque:  Thermo Scientific™ 453T2121
377.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10594465
  • 379.64€ / 5 pièces
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
  • une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
  • des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
  • une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
  • un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Revêtement droit non divisé
105 mm
Insert droit à débit non divisé (Siltek)
5 mm
5
Aucun
3 mm
Instruments Thermo Scientific
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™ > Revêtement droit non divisé ; 3 x 5 x 105 mm (dia. int. x dia. ext. x L)