Learn More
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
- une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
- des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
- une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
- un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau de remplissage | Laine |
| Product Type | Insert PTV métallique Siltek |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 2,75 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Thermo Scientific |