Learn More
Iniparib, Thermo Scientific™
Code produit. 17545575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 17545575
Marque: Thermo Scientific Acros 469161000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 160003-66-7
Formule moléculaire C7 H5 I N2 O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Iniparib
Quantité 100 mg
Poids de la formule 298,30
Numéro MDL MFCD11110639
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à beige
Pureté ≥ 97,5%
Clé InChI MDOJTZQKHMAPBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 4-iodo-3-nitrobenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 292.03