Learn More
Thermo Scientific Chemicals Résine de suppression de l’inhibiteur
Code produit. 11309018
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Inhibitor removal resin is used for the removal of phenolic inhibitors: hydroquinone, hydroquinone monomethyl ether, tert-butylcatechol. It is also take part in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-70-7
Spécification
Type de produit Résine de suppression de l’inhibiteur
Odeur Inodore
Formule moléculaire C24H27NO5
Numéro MDL 9003-70-7
Forme Cristalline
À utiliser avec (application) Pour l’élimination des inhibiteurs phénoliques : Hydroquinone, éther monométhylique d’hydroquinone, tert-butylcatéchol
Clé InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Nom IUPAC tert-butyl 4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 409.48
Quantité 500 g