Learn More
3M™ Vanne d’inspiration
La vanne d’inspiration 3M™ convient à une utilisation avec les demi-masques réutilisables 3M™ série 7500.
Marque: 3M™ 7000029731
42.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vanne d’inspiration de rechange pour demi-masque respiratoire
- Remplacez les pièces endommagées pour garantir des niveaux de protection et de confort adaptés
- À utiliser avec les demi-masques 3M™ série 7500
Spécification
Bleu clair | |
Soupape d’inhalation | |
Pour tous travaux de peinture, mélange de peintures et utilisation d’adhésifs | |
Demi-masque série 7500 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Vanne d’inspiration > Couleur : Bleu clair
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu