Learn More
Testo™ Thermomètre IR avec marquage laser et sonde de pénétration pour l’alimentation
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +230°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermomètre IR sonde fixe -50 à +300°C
• Sonde fixe
• Etui et clip ceinture
• Fonction hold pour figer la mesure
• Mesure IR
• Sonde fixe
• Thermomètre IR/pénétration
• Inclus avec foret pour mesure de surgelés, étui de protection, clip de fixation ceinture ou mural.
• Sonde fixe
• Etui et clip ceinture
• Fonction hold pour figer la mesure
• Mesure IR
• Sonde fixe
• Thermomètre IR/pénétration
• Inclus avec foret pour mesure de surgelés, étui de protection, clip de fixation ceinture ou mural.
Spécification
Spécification
| Durée de mesure | 0,5 sec |
| Résolution | 0,1°C |
| Température max. (métrique) | 230°C |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +230°C |
| Précision | ±1,5°C (-20 à +100°C), ±2°C ou 2 % de mv (plage restante) |