Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Tampon de Sorensen (concentré)
Tampon de Sorensen (concentré)
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts M1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tampon de Sorensen (concentré)
Spécification
Tampon Sorensens de 25 ml | |
Transparent | |
Liquide | |
Flacon |
Approx. 100°C | |
6.8 | |
Tampon Sorensens |