Learn More
PEPperCHIP™ Microarray d’épitopes de maladies infectieuses
Microarray d’épitopes de maladies infectieuses avec 4344 peptides spécifiques aux épitopes imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.037.001
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Contenu de la microarray : 3760 épitopes à cellules B linéaires de 196 différents agents pathogènes référencés dans la base de données d’épitopes immunitaires et deux antigènes de Toxoplasma gondii sélectionnés comme peptides qui se chevauchent
- Longueurs d’épitope de base de données : 4 à 44 aa
- Longueurs des peptides : 4 à 17 aa en fonction de la longueur de l’épitope de la base de données ; des épitopes plus longs ont été traduits en 17 peptides aa qui se chevauchent
- Nombre de peptides : 4344 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stériles |
1 copie de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Verre microscopique | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
75,4 x 25 mm |