Learn More
Kartell™ Pelles industrielles
Destinés à un usage industriel intense
97.80€ - 207.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15865497
|
Kartell™
0111000 |
250 ml |
N/A
|
N/A | |||||
15875497
|
Kartell™
0111100 |
500 ml |
97.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10620964
|
Kartell™
0106600 |
1000 ml |
207.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
HDPE |