Learn More
Acétate d’indoxyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indoxyl acetate |
| Point de fusion | 128.0°C to 131.0°C |
| Couleur | Sans couleur à lilas |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 21, 71 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform |
| Poids de la formule | 175.19 |
| Afficher plus |