Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Code produit. 15472202
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
L’indométhacine, numéro CAS 53-86-1, est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à base d’indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’indométhacine est un AINS synthétique de la famille des indoles qui inhibe la cyclo-oxygénase et réduit la libération de prostaglandine et d’agents pyrogènes
•L’indométhacine peut supprimer le transporteur multirésistant aux médicaments et ainsi augmenter l’efficacité des antinéoplasiques
•L’indométhacine active les phosphatases qui inhibent les voies de signalisation associées à la migration et à la prolifération des cellules cancéreuses
Applications
• L’indométhacine peut être utilisée pour l’étude en laboratoire de la prolifération des cellules cancéreuses, de la tumorigenèse et des interactions médicamenteuses
• L’indométhacine peut être utilisée pour l’étude en laboratoire de l’effet d’inhibition du transporteur multirésistant aux médicaments, ou pour la régulation négative de la signalisation de survie dans les cellules via survivine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-86-1
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Clé InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
CID PubChem 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nom IUPAC Acide 2-[14523-(-chlorobenzoyl)--méthoxy--méthylindol--yl]acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin
Point de fusion 155.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Spectre IR Authentique
Quantité 25 g
Poids de la formule 357.79
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indomethacin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.