Learn More
Indole-6-méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
95.30€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1075-26-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.18 |
Numéro MDL | MFCD02179595 |
Clé InChI | WRMZOPANDOHWJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-hydroxymethylindole, 1h-indol-6-yl methanol, indole-6-methanol, 1h-indole-6-methanol, indol-6-ylmethan-1-ol, indol-6-yl-methanol, pubchem7966, 6-hydroxymethyl indole, 6-indolmethanol |
CID PubChem | 2773459 |
SMILES | OCC1=CC=C2C=CNC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15585896
|
Thermo Scientific Acros
455542500 |
250 mg |
95.30€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15575896
|
Thermo Scientific Acros
455540010 |
1 g |
258.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
1075-26-9 | |
147.18 | |
WRMZOPANDOHWJU-UHFFFAOYSA-N | |
2773459 |
C9H9NO | |
MFCD02179595 | |
6-hydroxymethylindole, 1h-indol-6-yl methanol, indole-6-methanol, 1h-indole-6-methanol, indol-6-ylmethan-1-ol, indol-6-yl-methanol, pubchem7966, 6-hydroxymethyl indole, 6-indolmethanol | |
OCC1=CC=C2C=CNC2=C1 |
Spécification
Indole-6-methanol | |
45.0°C to 50.0°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD02179595 | |
WRMZOPANDOHWJU-UHFFFAOYSA-N | |
(1H-indol-6-yl)methanol | |
2773459 | |
97% |
1075-26-9 | |
Authentique | |
C9H9NO | |
6-hydroxymethylindole, 1h-indol-6-yl methanol, indole-6-methanol, 1h-indole-6-methanol, indol-6-ylmethan-1-ol, indol-6-yl-methanol, pubchem7966, 6-hydroxymethyl indole, 6-indolmethanol | |
OCC1=CC=C2C=CNC2=C1 | |
147.18 | |
147.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Indol-6-methanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.