Learn More
Indole-4-méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15315018
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 1074-85-7
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD01632220
Clé InChI BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi
CID PubChem 2773457
Nom IUPAC (1H-indol-4-yl)methanol
SMILES OCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-4-methanol
Point de fusion 46.0°C to 50.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indol-4-methanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.