Learn More
Indole-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10349343
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-89-8
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00005622
Clé InChI OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
CID PubChem 10256
ChEBI CHEBI:28238
Nom IUPAC 1H-indole-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-carboxaldehyde
Note relative au nom 97%
Point de fusion 193°C to 199°C
Point d’éclair 240°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21, 313
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Indole-3-carboxaldehyde