Learn More
Acide indole-3-acétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Description
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué comme hormone de croissance végétale et sert d’inducteur de l’élongation et de la division des cellules végétales qui sont à l’origine d’une croissance non contrôlée.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml), le méthanol, le DMSO et légèrement soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est appliqué comme hormone de croissance végétale et sert d’inducteur de l’élongation et de la division des cellules végétales qui sont à l’origine d’une croissance non contrôlée.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml), le méthanol, le DMSO et légèrement soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indole-3-acetic acid |
| Point de fusion | ∼167°C (decomposition) |
| Point d’éclair | 171°C (339°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 143358 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,4964 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol (50mg/ml),methanol,DMSO,and chloroform (sparingly). Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 175.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Indole-3-acetic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: 1H-Indole-3-acetic acid