Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe M1 avec certificat
Code produit. 15575179 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15575179
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Classification M1
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 2 kg
Poids 2 kg
Forme Cylindrique