Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F2 avec certificat
Code produit. 15555159 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15555159
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F2
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Classification F2
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 50 g
Poids 50 g
Forme Cylindrique